WH0007579M4
Monoclonal Anti-ZNF31 antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KOX29, Anti-ZFP31, Anti-ZNF360, Anti-ZSCAN20, Anti-zinc finger protein 31 (KOX 29)
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZSCAN20(7579)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
MAMALELQAQASPQPEPEELLIVKLEEDSWGSESKLWEKDRGSVSGPEASRQRFRQFQYRDAAGPHEAFSQLWALCCRWLRPEIRLKEQILELLVLEQFLTILPREVQTWVQARHPESGEEAVALVEDWHRETRTAGQSGLELHTEETRPLKTGEEAQSFQLQPVDPWPEGQSQKKGVKNTCPDLPNHLNAEVAPQPLKESGVPVSKPSNTSEKEQGPEFWGLSLINSGKRSTADYSLDNEPAQALTWRDSRAWEEQYQWDVEDMKVSGVHWGYEETKTFLAILSESPFSEKLRTCHQNRQVYRAIAEQLRARGFLRTLEQCRYRVKNLLRNYRKAKSSHPPGTCPFYEELEALVRARTAIRATDGPGEAVALPRLGDSDAEMDEQEEGGWDPEEMAEDCNGAGLVNVESTQGPRIAGAPALFQSRIGKNMGV
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)