WH0007321M1
Monoclonal Anti-UBE2D1 antibody produced in mouse
clone 2C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-E2(17)KB1, Anti-SFT, Anti-UBC4/5, Anti-UBCH5, Anti-UBCH5A, Anti-ubiquitin-conjugating enzyme E2D 1 (UBC4/5 homolog, yeast)
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBE2D1(7321)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MALKRIQKELSDLQRDPPAHCSAGPVGDDLFHWQATIMGPPDSAYQGGVFFLTVHFPTDYPFKPPKIAFTTKIYHPNINSNGSICLDILRSQWS
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)