WH0006623M1
Anti-γ-Synuclein (SNCG) Antibody
mouse monoclonal, 2C3
Sinónimos:
Anti-BCSG1, Anti-SR, Anti-synuclein, gamma (breast cancer-specific protein 1)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Monoclonal Anti-SNCG antibody produced in mouse, clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNCG(6623)
Categorías relacionadas
Descripción general
Synuclein gamma (SNCG) is a breast cancer specific gene. SNCG is highly expressed in malignant cancer cells and neuronal cells. SNCG gene is located on human chromosome 10q23.2. SNCG is a member of the brain protein synuclein family.
Inmunógeno
Sequence
KTKQGVTEAAEKTKEGVMYVGAKTKENVVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)