WH0006456M1
Monoclonal Anti-SH3GL2 antibody produced in mouse
clone 5A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CNSA2, Anti-EENB1, Anti-FLJ20276, Anti-SH3-domain GRB2-like 2, Anti-SH3D2A, Anti-SH3P4
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5A6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SH3GL2(6456)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
SRAKLSMINTMSKIRGQEKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCNFGPALGEVGEAMREL
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)