WH0001981M10
Monoclonal Anti-EIF4G1 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DKFZp686A1451, Anti-EIF4F, Anti-EIF4G, Anti-eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 1, Anti-p220
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EIF4G1(1981)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
DVAVLKARAKLLQKYLCDEQKELQALYALQALVVTLEQPPNLLRMFFDALYDEDVVKEDAFYSWESSKDPAEQQGKGVALKSVTAFFKWLREAEEESDHN
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)