Documentos clave
WH0000744M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MPPED2 antibody produced in mouse
clone 2G1-1B7, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-239FB, Anti-D11S302E, Anti-FAM1B, Anti-Hs.46638, Anti-chromosome 11 open reading frame 8, Anti-dJ873F21.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto WH0000744M1 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G1-1B7, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgMκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MPPED2(744)
Descripción general
This gene likely encodes a metallophosphoesterase. The encoded protein may play a role a brain development. Alternatively spliced transcript variants have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MPPED2 (AAH31582, 1 a.a. ~ 294 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAHGIPSQGKVTITVDEYSSNPTQAFTHYNINQSRFQPPHVHMVDPIPYDTPKPAGHTRFVCISDTHSRTDGIQMPYGDILLHTGDFTELGLPSEVKKFNDWLGNLPYEYKIVIAGNHELTFDKEFMADLVKQDYYRFPSVSKLKPEDFDNVQSLLTNSIYLQDSEVTVKGFRIYGAPWTPWFNGWGFNLPRGQSLLDKWNLIPEGIDILMTHGPPLGFRDWVPKELQRVGCVELLNTVQRRVRPKLHVFGGIHEGYGIMTDGYTTYINASTCTVSFQPTNPPIIFDLPNPQGS
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)