Merck
W3010
Sigma-Aldrich
Water-[3H]
extent of labeling: 25 mCi per g
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
18.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
extent of labeling
25 mCi per g
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[3H]O[3H]