Documentos clave
V7251
Sigma-Aldrich
Snake venom from Trimeresurus popeorum
Sinónimos:
Pope’s Tree Viper
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)