Documentos clave
V6260
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, natural cap, bottom, support rim
Sinónimos:
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Código UNSPSC:
41103000
NACRES:
NB.22
El producto V6260 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
esterilidad
sterile (DNAse and RNAse free)
Características
bottom support rim
Internal thread
envase
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
fabricante / nombre comercial
Greiner 122261
Parámetros
-196 °C min. temp.
tapón diám.
12.6 mm
capacidad
2 mL
tubo diám.
12.5 mm
color
natural cap
Descripción general
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Información legal
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)