V6001
L-Valine β-naphthylamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
242.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?