V0256
Val-Pro-Asp-Pro-Arg
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Enterostatin (pig, rat)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H42N8O8
Número de CAS:
Peso molecular:
582.65
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
An appetite suppressant in rats
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
C Erlanson-Albertsson et al.
Regulatory peptides, 22(4), 325-331 (1988-09-01)
Pancreatic procolipase is a cofactor for lipase and necessary for optimal fat digestion in the intestine during a meal. It is activated by trypsin in the intestine during release of an activation peptide, with the sequence Val-Pro-Asp-Pro-Arg in rat. This