Documentos clave
UC161
Sigma-Aldrich
Morphine-3,6-diglucuronide tetrahydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H35NO15·4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
709.65
Código UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.77
El producto UC161 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
solid
control farmacológico
USDEA Schedule II; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
color
off-white
mp
240-245 °C (dec.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Morphine-3,6-diglucuronide tetrahydrate is a glucuronide derivative of morphine.
Características y beneficios
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)