Merck
U9252
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphosphate, periodate oxidized sodium salt
80-90%
Sinónimos:
Uridine 5′-diphosphate-2′,3′-dialdehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12N2O12P2
Número de CAS:
Peso molecular:
402.15
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
assay
80-90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)N1C=CC(=O)NC1=O)C=O