Merck
U4626
Sigma-Aldrich
Undecanoyl chloride
~99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
204.74
Beilstein:
1759226
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
~99%
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3
Clave InChI
JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
Envase
Sealed ampule.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)