TMO8000-0140
Nalgene® 180 vacuum tubing
tube I.D. × O.D. 3/8 in. × 5/8 in., tube size 50 ft
Sinónimos:
plastic vacuum tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
fabricante / nombre comercial
Nalge-Nunc 8000-0140
tubo D.I. × D.E.
3/8 in. × 5/8 in.
tamaño tubo
50 ft
pared tamaño
1/8 in.
Descripción general
Transparent, nontoxic, autoclavable plastic tubing has thick walls for high vacuum.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)