Documentos clave
TMO331830
Nunc® latch rack
for 1.8 mL external thread universal tubes, plastic, 48 positions, case of 10 ea
Sinónimos:
Nunc® barcoded latch rack, tube rack
Seleccione un Tamaño
10 EACH
MXP 4,588.00
MXP 4,588.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
MXP 4,588.00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
MXP 4,588.00
Check Cart for Availability
Materiales
plastic
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 331830
Descripción general
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
Información legal
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)