Documentos clave
TMO3110-9500
Nalgene® high-speed centrifuge tubes
round bottom natural polypropylene copolymer, volume 50 mL, without cap, non-sterile, case of 100 ea
Sinónimos:
Nalgene tubes, round bottom tubes
Seleccione un Tamaño
100 EACH
MXP 22,812.00
MXP 22,812.00
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EACH
MXP 22,812.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
MXP 22,812.00
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Materiales
round bottom natural polypropylene copolymer
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
case of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 3110-9500
volumen
50 mL
Descripción general
Improve rotor fit and performance using Thermo Scientific Nalgene High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tubes, featuring uniform wall thickness and diameter. Tubes have excellent chemical resistance.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)