Documentos clave
T90100-HH
Sigma-Aldrich
Polystyrene Support 40 dT
Sinónimos:
dT Polystyrene column
About This Item
Código UNSPSC:
41116023
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥97.0% (Nucleoside purity, reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)