Merck
T8130
Sigma-Aldrich
9-(2′,3′,5′-Tri-O-benzyl-β-D-arabinofuranosyl)adenine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H31N5O4
Número de CAS:
Peso molecular:
537.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COCc4ccccc4)C(OCc5ccccc5)C3OCc6ccccc6
InChI
1S/C31H31N5O4/c32-29-26-30(34-20-33-29)36(21-35-26)31-28(39-18-24-14-8-3-9-15-24)27(38-17-23-12-6-2-7-13-23)25(40-31)19-37-16-22-10-4-1-5-11-22/h1-15,20-21,25,27-28,31H,16-19H2,(H2,32,33,34)
Clave InChI
WRFWNCVDEVBPJK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)