Merck
T8018
Sigma-Aldrich
Thymidine 3′-monophosphate ammonium salt hydrate
~99% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2O8P · xNH3 · yH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
321.20 (anhydrous free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~99% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N.O.CC1=CN([C@H]2C[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H15N2O8P.H3N.H2O/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(7(4-13)19-8)20-21(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);1H3;1H2/t6-,7+,8+;;/m0../s1
Clave InChI
AWIYUQSEPILHQT-ZJWYQBPBSA-N
Nota de preparación
Enzymatically prepared.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D Bazile et al.
Biochemical and biophysical research communications, 159(2), 633-639 (1989-03-15)
DC-3F cells were submitted to electric square wave pulses in the presence of a d[alpha]octothymidylate 32P labelled in the 5' position. Radioactivity was incorporated in a voltage-dependent manner and reached a maximum for a field intensity of 1300-1400 V.cm-1. Growth