T6448
Anti-TREK-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Kcnk2, Anti-Potassium Channel K2P2.1, Anti-TWIK-related K+ channel 1
Seleccione un Tamaño
MXP 7,222.00
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 7,222.00
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat
técnicas
western blot (chemiluminescent): 1:200 using rat brain membranes
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KCNK2(3776)
rat ... Kcnk2(170899)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?