Merck
T6391
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-D-(−)-sorbitol
~95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H62O6Si6
Número de CAS:
Peso molecular:
615.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
assay
~95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)OC[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C