Merck
T5784
Sigma-Aldrich
Tripetroselaidin
≥99%
Sinónimos:
Glyceryl trielaidate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C57H104O6
Número de CAS:
Peso molecular:
885.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC\C=C\CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C\CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h34-39,54H,4-33,40-53H2,1-3H3/b37-34+,38-35+,39-36+
Clave InChI
SEMJUQWPYRYUOY-GMHCBVOVSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)