Documentos clave
T5396
SAFC
2,4,6-Trimethylbenzoic acid
Sinónimos:
Mesitylenecarboxylic acid
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)