T4693
Tyrphostin AG 537
≥98%
Sinónimos:
Bis-Tyrphostin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H20N4O6
Peso molecular:
448.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98%
potencia
0.4 μM IC50
solubilidad
DMSO: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)NCCCNC(=O)\C(=C\c2ccc(O)c(O)c2)C#N
Información sobre el gen
human ... CDK2(1017) , EGFR(1956)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
EGF-R inhibitor
Tyrphostin AG 537 is a strong inhibitor of pro-PHBP (proenzyme form of plasma hyaluronan-binding protein) stimulation1.
Nota de preparación
Tyrphostin AG 537 is soluble in DMSO.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Eisaku Yamamoto et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 75(10), 2070-2072 (2011-10-08)
Plasma hyaluronan-binding protein (PHBP) is a serine protease the activation of which is implicated in inflammation. Previous investigations have suggested the presence of catechol-binding sites in its proenzyme form, pro-PHBP. Here we found that compounds with plural catechol groups conjugated