Merck
T4277
Supelco
Tetracaine hydrochloride
Sinónimos:
4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester, Amethocaine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24N2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
300.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
Clave InChI
PPWHTZKZQNXVAE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Topical ophthalmic anesthetic; used for spinal anesthesia
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Blocks voltage-sensitive release of Ca2+ from sarcoplasmic reticulum.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)