T4271
Chloranil
Sinónimos:
Tetrachloro-p-benzoquinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6Cl4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
245.88
Beilstein:
393006
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
cadena SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Clave InChI
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?