Merck
T4162
Tweezers
Style #3C, very sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
Sinónimos:
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 3,088.00
MXP 3,088.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 3,088.00
About This Item
Código UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
MXP 3,088.00
Check Cart for Availability
Materiales
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ted Pella 523-C
tamaño
110 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 9
1 of 9