Documentos clave
T4050
Supelco
Trenbolone acetate
≥98%
Sinónimos:
17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
control farmacológico
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Trenbolone acetate is a synthetic anabolic steroid,[1] used as growth promoter in farm animals.[2]
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The fate of trenbolone acetate and melengestrol acetate after application as growth promoters in cattle: environmental studies.
Schiffer B, et al.
Environmental Health Perspectives, 109(11), 1145-1145 (2001)
Identification of metabolites of trenbolone acetate in androgenic runoff from a beef feedlot.
Durhan J E, et al.
Environmental Health Perspectives, 114(1), 65-65 (2006)