T2788
Trizma® hydrochloride solution
pH 7.6, 1 M
Sinónimos:
Tris hydrochloride solution
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
esterilidad
0.2 μm filtered
Formulario
solution
concentración
1 M
impurezas
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
pH
7.6
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
cadena SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?