Merck
T2650
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
Sinónimos:
(S)-(+)-α-Tetralol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein/REAXYS Number:
2208779
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
InChI key
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)