Merck
T2250
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-diphenylphosphoryl-β-D-mannopyranose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H29O13P
Número de CAS:
Peso molecular:
580.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
mp
114-115  °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC1OC(COP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C26H29O13P/c1-16(27)33-23-22(37-26(36-19(4)30)25(35-18(3)29)24(23)34-17(2)28)15-32-40(31,38-20-11-7-5-8-12-20)39-21-13-9-6-10-14-21/h5-14,22-26H,15H2,1-4H3
InChI key
IKZZNFIJWMQZMQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)