T1017
Trimethylsilylglycerol
liquid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H32O3Si3
Número de CAS:
Peso molecular:
308.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
liquid
color
clear colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OCC(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)