Documentos clave
SYNS380221
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 18, O.D. × L 1.2 mm × 200 mm , Bevel Tip, stainless steel
Sinónimos:
Synthware S380221, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech S380221
D.E. × L
1.2 mm × 200 mm , Bevel Tip
aguja calibre
18 , Bevel Tip
Descripción general
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.2mm, 18G, 200mm
Aplicación
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)