SRP8017
Progranulin rat
recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
PEPI, Proepithelin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
FLAG® tagged
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
~65 kDa by SDS-PAGE
envase
pkg of 10 μg
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Grn(29143)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)