SRP6469
VLDLR human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CARMQ1, CHRMQ1, FLJ35024, VLDL-R, VLDLRCH, very-low-density-lipoprotein receptor
About This Item
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensayo
≥97% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 86 kDa
observed mol wt 150 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
observed mol wt 180 kDa
envase
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... VLDLR(7436)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)