Documentos clave
SRP6318
Sigma-Aldrich
Kininogen,HMW from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, Fitzgerald factor, High molecular weight Kininogen, KNG, Kininogen-1 heavy chain, Kininogen-1 light chain, Low molecular weight growth-promoting, Lysyl-bradykinin, T-kinin Bradykinin, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
origen biológico
human plasma
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid
mol peso
120 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... KNG1(3827)
Descripción general
HMW kininogen, synthesized by hepatocytes, is a multifunctional protein. It is the precursor protein of bradykinin. In addition it is a cofactor in the activation of factor XI, XII, and prekallikrein and a major extra-cellular cysteine proteinase inhibitor. Kininogens inhibit systemic proteases which are thought to have a part in various diseases such as cancer, muscular dystrophy and joint disease.
Forma física
Frozen in 10 mM Na acetate, pH 5.5 with 250 mM NaCI.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)