SRP6159
FGF-basic human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
FGF-2, FGF-b, HBGF-2, HBGH-2, Prostatropin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in human cells
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
17 kDa (monomer, non-glycosylated)
envase
pkg of 10 μg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... FGF2(2247)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)