Documentos clave
SRP6140
Sigma-Aldrich
hSUMO1-AMC human
≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Small ubiquitin-related modifier 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
11.142
envase
pkg of 50 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... SUMO1(7341)
Descripción general
hSUMO1-AMC is prepared via the conjugation of 7-amino-4-methylcoumarin (AMC) to the C-terminal Gly of hSUMO1. This conjugation quenches the intrinsic fluorescence of AMC. Upon incubation with a protease recognizing hSUMOs, such as Senp1 or Senp2, AMC is released and the increase in fluorescence at 460 nm (Exc. 380 nm) can be measured. The enhanced purity of hSUMO1-AMC compared to that of other commercial vendors leads to a greater signal to noise ratio. This protein contains no extraneous tags.
Forma física
Lyophilized powder
Nota de preparación
Centrifuge the vial prior to opening.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)