Documentos clave
SRP6111
Sigma-Aldrich
SlyD from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
FKBP-type peptidyl prolyl cis-trans isomerase SlyD, Histidine-rich protein, Metallochaperone SlyD, Sensitivity to lysis protein D, WHP
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
origen biológico
Escherichia coli
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
21 kDa (196 aa, 1-196 aa)
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
Escherichia coli K12 ... slyD(947859)
Descripción general
SlyD is a putative folding helper protein from the Escherichia coli cytosol, which consists of an N-terminal prolyl isomerase domain of the FKBP type and a presumably unstructured C-terminal tail. It is involved in the biosynthesis of the metal cluster in the [NiFe]-hydrogenase enzymes, and exhibits several activities including that of a peptidyl-prolyl isomerase.
Forma física
1 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl (pH 7.5).
Nota de preparación
Centrifuge the vial prior to opening.
Otras notas
MKVAKDLVVS LAYQVRTEDG VLVDESPVSA PLDYLHGHGS LISGLETALE GHEVGDKFDV AVGANDAYGQ YDENLVQRVP KDVFMGVDEL QVGMRFLAET DQGPVPVEIT AVEDDHVVVD GNHMLAGQNL KFNVEVVAIR EATEEELAHG HVHGAHDHHH DHDHDGCCGG HGHDHGHEHG GEGCCGGKGN GGCGCH
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)