SRP6099
GSTM1 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
GST 1-1, GST class-mu1, Glutathione S-transferase Mu 1, pmGT10
About This Item
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
25.9 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
mouse ... GSTM1(14862)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)