SRP6050
HB-EGF from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
DTR, DTSF, HEGFL, Heparin-binding EGF-like growth factor, Proheparin-binding EGF-like growth factor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
≥1x10^6 units/mg
mol peso
9.8 kDa
envase
pkg of 10 μg
impurezas
≤1 EU/μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... HBEGF(15200)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)