Merck
SRP5358
Sigma-Aldrich
TSSK3, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
SPOGA3, STK22C, STK22D, TSK3
Seleccione un Tamaño
20 μG
MXP 7,534.00
MXP 7,534.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
MXP 7,534.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
MXP 7,534.00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
~56 kDa
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TSSK3(81629)
Descripción general
TSSK3 is a serine/threonine kinase belonging to the subfamily of testis-specific kinases 3 which expressed exclusively in the testis that is thought to play a main role in either germ cell differentiation or mature sperm function.
Forma física
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota de preparación
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)