Merck
SRP5265
Sigma-Aldrich
HDAC1, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
DKFZp686H12203, GON-10, HD1, RPD3, RPD3L1
Seleccione un Tamaño
10 μG
MXP 11,208.00
MXP 11,208.00
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
MXP 11,208.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
MXP 11,208.00
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
7565-11765 RLU/min·ng
mol peso
~88 kDa
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... HDAC1(3065)
Descripción general
HDAC1 or Histone deacetylase 1 belongs to the histone deacetylase/acuc/apha family and is a component of the histone deacetylase complex which plays a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. HDAC1 interacts with retinoblastoma tumor-suppressor protein and this complex is a key element in the control of cell proliferation and differentiation. Together with metastasis-associated protein-2, HDAC1 deacetylates p53 and modulates its effect on cell growth and apoptosis. HDAC1 is an essential element of the co-activation system for IFN-induced gene regulation and antiviral responses.
Forma física
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota de preparación
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)