SRP5222
MSK2, active, GST tagged from mouse
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
RPS6KA4, RSK-B, RSKB
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Línea del producto
PRECISIO® Kinase
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
7.5-10.4 nmol/min·mg
mol peso
~114 kDa
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
mouse ... Rps6ka4(56613)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)