SRP4121
IGF-I from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
IGF-I, IGF1, IGFIA, Somatomedin C
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
~7.69 kDa
envase
pkg of 20 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Igf1(24482)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)