SRP4053
FGF-8 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
AIGF, FGF-8b, FGF8, Fibroblast Growth Factor-8, HBGF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
≥2x10^6 units/mg
mol peso
~22.4 kDa
envase
pkg of 25 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FGF8(2253)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)