SRP3321
MIF human
recombinant, expressed in insect cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
GIF, GLIF, MMIF
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Reconstitution
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)