SRP3261
FGF-4 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
HBGF-4, HST-1, transforming protein KS3
Seleccione un Tamaño
MXP 8,575.00
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 8,575.00
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
potencia
≥0.5 ng/mL
mol peso
19.7 kDa
envase
pkg of 25 μg
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FGF4(2249)
Descripción general
Aplicación
- FGF-4 human has been used to study the effect of FGF4 on the differentiation of PDMCs (placenta-derived multipotent cells) into hepatocyte-like cells.[4]
- It has been used as a growth factor to study the proliferation and differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells (hMSCs) to chondrocytes.[5]
- It has been used to study hepatic differentiation.[6]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)