SRP0688
SGKTIDE
≥95% (HPLC)
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
1329.62
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The SGKtide peptide sequence (CKKRNRRLSVA) contains serine protein kinase phosphorylation site and is evaluated as a substrate for SGK and NDR family kinases.
Secuencia
CKKRNRRLSVA
Reconstitución
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 to a final concentration of 1mg/mL.
Almacenamiento y estabilidad
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)